4-Méthylcyclohexanol mélange cis- et trans 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
166900010 166902500
ACRO166900010EA 150 EUR InStock
ACRO166900010 ACRO166902500
4-Méthylcyclohexanol mélange cis- et trans 99%
4-Méthylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0.92 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001449
Numéro CAS: 589-91-3
EINECS: 209-664-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité