1,4-Diméthylcyclohexane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12726460EA 76.3 EUR InStock
EHERC12726460
1,4-Diméthylcyclohexane
1,4-Diméthylcyclohexane
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001508
Numéro CAS: 589-90-2
ONU: 2263
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité