L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Hexane (mélange d'isomères) pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexanes, Isohexane
390740010 390740025 390740100
390740010.EA 33.9 EUR InStock
390740010. 390740025. 390740100.
Hexane (mélange d'isomères) pour analyses
Hexane (mélange d'isomères)
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.659 g/cm³
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Aromatics ≤0.01 % Benzene
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité