Xylène (mélange d'isomères) 99+%, Qualité électronique pour l'analyse des résidus
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dimethylbenzène
ACRO327950010EA 79.5 EUR InStock
ACRO327950010
Xylène (mélange d'isomères) 99+%, Qualité électronique pour l'analyse des résidus
Xylène (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0,865 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 % Xylene isomers + Ethylbenzene
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppb
Barium (Ba) ≤20 ppb
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Acidity (HCl) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité