Xylène (mélange d'isomères) 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dimethylbenzène
ACRO383930010EA 37.6 EUR InStock
ACRO383930010 ACRO383930050 ACRO383930250
Xylène (mélange d'isomères) 98%, pur
Xylène (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 136…140 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0,865 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥97 % (isomers and ethylbenzene)
Residue after evaporation ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité