Xylène (mélange d'isomères), très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
390790010 390790025
390790010.EA 54.4 EUR InStock
390790010. 390790025.
Xylène (mélange d'isomères), très pur
Xylène (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Point d'ébullition: 136…140 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.865 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=5548e25712f7d73e355ede0a7240c901055e1f61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥98.0 % (mixed isomers)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité