L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Xylène (mélange d'isomères) ≥99% (isomères plus éthylbenzène)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Dimethylbenzene
16446-45L 16446-1L 16446-2.5L 16446-25L 16446-4X2.5L 16446-6X1L
16446-45LEA 3760 EUR InStock
16446-45L 16446-1L 16446-2.5L 16446-25L 16446-4X2.5L 16446-6X1L
Xylène (mélange d'isomères) ≥99% (isomères plus éthylbenzène)
Xylène (mélange d'isomères)
RTECS Number: ZE2100000
UNSPSC Code: 12191501
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 136…140 °C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
ONU: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Xylene isomers and Ethylbenzol (GC) Min. 99.0 %
Ethyl benzene (GC) Max. 25.0 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
IR spectrum complying
Refractive Index n20/D 1.4960-1.4990
Vapor Pressure 18 mmHg ( 37.7 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité