Xylène (mélange d'isomères)
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Dimethylbenzene
9713.1 9713.2 9713.3 9713.4
ROTH9713.1EA 32.9 EUR InStock
ROTH9713.1 ROTH9713.2 ROTH9713.3 ROTH9713.4
Xylène (mélange d'isomères)
Xylène (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité