Acétonitrile-D3 (99% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Cyanure de méthyle-D3Cyanométhane-D3Méthyle cyanure-D3
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.02904.0010EA 100 EUR InStock
1.02904.0010
Acétonitrile-D3 (99% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Acétonitrile-D3
Formule: D₃CCN
MW: 44,03 g/mol
Point d'ébullition: 80,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00001881
Numéro CAS: 2206-26-0
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité