Acétone-D6 99.9 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diméthylcétone-D6
ACRO320620075EA 71.7 EUR InStock
ACRO320620075
Acétone-D6 99.9 atom % D pour spectroscopie RMN
Acétone-D6
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formule: D₃CC(O)CD₃
MW: 64,03 g/mol
Point d'ébullition: 55,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0,87 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00044635
Numéro CAS: 666-52-4
ONU: 1090
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité