Acétone-D6
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Diméthylcétone-D6
ROTHAE51.1EA 76.9 EUR InStock
ROTHAE51.1 ROTHAE51.2
Acétone-D6
Acétone-D6
Formule: D₃CC(O)CD₃
MW: 64,03 g/mol
Point d'ébullition: 55,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95,4 °C
Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –19 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00044635
Numéro CAS: 666-52-4
ONU: 1090
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité