1,1,2,2-Tétrachloroéthane-D2 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO321310050EA 68.1 EUR InStock
ACRO321310050 ACRO321310250 ACRO321310010
1,1,2,2-Tétrachloroéthane-D2 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
1,1,2,2-Tétrachloroéthane-D2
Formule: Cl₂CDCDCl₂
MW: 169,83 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (760 mmHg)
Densité: 1,61 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00037672
Numéro CAS: 33685-54-0
ONU: 1702
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité