1,1,2,2-Tétrachloroéthane-D2 (99.5% D), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,1,2,2-Tetrachloroethane-[²H₂]
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03495.0025 1.03495.0009
1.03495.0025EA 478 EUR InStock
1.03495.0025 1.03495.0009
1,1,2,2-Tétrachloroéthane-D2 (99.5% D), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tétrachloroéthane-D2
A wide range of MagniSolv™ deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Formule: Cl₂CDCDCl₂
MW: 169,83 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1.6118 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037672
Numéro CAS: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
ONU: 1702
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité