Dichlorométhane-D2 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
176110050 176110250
ACRO176110050EA 126 EUR InStock
ACRO176110050 ACRO176110250
Dichlorométhane-D2 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Dichlorométhane-D2
Formule: CD₂Cl₂
Point d'ébullition: 40 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000882
Numéro CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.04 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Identification C Passes test
Identification D Passes test
Alkalinity Passes test
Titration ≥85 %
NaCl and Na2SO4 ≤8 %
Non-esterified alcohols ≤4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité