Chloroforme-D1 avec 0,03% TMS, anydre (max. 0,01% H₂O) (99.8% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Synonyms: Chloroforme-DTrichlorométhane-D1
MSPPD307H.0100EA 0 EUR InStock
FLUOD-307-100ML EURTD307H EURTD307H-100ML MSPPD307H.0100
Chloroforme-D1 avec 0,03% TMS, anydre (max. 0,01% H₂O) (99.8% D) pour spectroscopie RMN
Chloroforme-D1
Formule: CDCl₃
MW: 120,38 g/mol
Point d'ébullition: 60,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64,1 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité