Méthanol-D4 (99.95% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Alcool méthylique-D4
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.06025.0009EA 280 EUR InStock
1.06025.0009 1.06025.0005
Méthanol-D4 (99.95% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Méthanol-D4
Formule: D₃COD
MW: 36,01 g/mol
Point d'ébullition: 65,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Numéro MDL: MFCD00044637
Numéro CAS: 811-98-3
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité