Méthanol-D4
Fournisseur: Roth Carl
Danger
AE57.1 AE57.2
ROTHAE57.1EA 77.9 EUR InStock
ROTHAE57.1 ROTHAE57.2
Méthanol-D4
Méthanol-D4
Formule: D₃COD
Point d'ébullition: 65.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044637
Numéro CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité