Flacons de validation, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS2127-0250 DS2127-0030 DS2127-2000
NALGDS2127-0250EA 549 EUR InStock
NALGDS2127-0250 NALGDS2127-0030 NALGDS2127-2000
Flacons de validation, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
PC, clear, with PP screw cap.
  • Thick walls
  • Non-toxic
  • Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité