n-Heptane-D16 (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-DLM-423-1EA 416 EUR InStock
PROOCIL-DLM-423-1 PROOCIL-DLM-423-5
n-Heptane-D16 (98% D)
n-Heptane-D16
Formule: D₃C(CD₂)₅CD₃
MW: 116,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062744
Numéro CAS: 33838-52-7
ONU: 1206
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité