Anthracène-D10
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20520100EA 149 EUR InStock
EHERC20520100
Anthracène-D10
Anthracène-D10
Formule: C₁₄D₁₀
MW: 188,15 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Numéro CAS: 1719-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité