1,4-Dichlorobenzène-D4
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12372100EA 140 EUR InStock
EHERC12372100
1,4-Dichlorobenzène-D4
1,4-Dichlorobenzène-D4
Formule: C₆D₄Cl₂
MW: 150,97 g/mol
Numéro CAS: 3855-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité