Chlorobenzène-D5 98.5+ atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Chlorobenzene-[²H₅], Phenylchloride-D5
175320050 175320010
ACRO175320050EA 232 EUR InStock
ACRO175320050 ACRO175320010
Chlorobenzène-D5 98.5+ atom % D pour spectroscopie RMN
Chlorobenzène-D5
Formule: C₆D₅Cl
MW: 117,52 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000531
Numéro CAS: 3114-55-4
EINECS: 221-482-0
ONU: 1134
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥98.50 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité