Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorobenzène-D5

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC11380100EA 120 EUR InStock
EHERC11380100
Chlorobenzène-D5
Chlorobenzène-D5


Formule: C₆D₅Cl
MW: 117,52 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 3114-55-4
ONU: 1134
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité