Nitrobenzène-D5 99 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
166360050 166360100 166360250
ACRO166360050EA 57 EUR InStock
ACRO166360050 ACRO166360100 ACRO166360250
Nitrobenzène-D5 99 atom % D pour spectroscopie RMN
Nitrobenzène-D5
Formule: C₆D₅NO₂
Point d'ébullition: 88 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044415
Numéro CAS: 4165-60-0
EINECS: 224-014-3
ONU: 1662
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité