Toluène-D8 99+ atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phenylmethane-D8, Methylbenzene-D8, Toluene-[²H₈]
166390100 166390250
ACRO166390100EA 112 EUR InStock
ACRO166390100 ACRO166390250
Toluène-D8 99+ atom % D pour spectroscopie RMN
Toluène-D8
Formule: C₆D₅CD₃
MW: 100,08 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044638
Numéro CAS: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
ONU: 1294
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité