Naphtalène-D8 (98% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
174960010 174960050
ACRO174960010EA 62.5 EUR InStock
ACRO174960010 ACRO174960050
Naphtalène-D8 (98% D) pour spectroscopie RMN
Naphtalène-D8
Formule: C₁₀D₈
Point de fusion: 81…83 °C
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001743
Numéro CAS: 1146-65-2
EINECS: 214-552-7
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
D-Enrichment ≥98.0 %
NMR (19F-NMR) ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité