Naphtalène-D8
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20905100EA 83.7 EUR InStock
EHERC20905100
Naphtalène-D8
Naphtalène-D8
Formule: C₁₀D₈
MW: 136,11 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Point d'éclair: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00001743
Numéro CAS: 1146-65-2
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité