Tétrahydrofuranne-D8 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8
180130010 180130050 180130100
ACRO180130010EA 75.8 EUR InStock
ACRO180130010 ACRO180130050 ACRO180130100
Tétrahydrofuranne-D8 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Tétrahydrofuranne-D8
Formule: C₄D₈O
MW: 80,04 g/mol
Point d'ébullition: 65…66 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –106 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044238
Numéro CAS: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
ONU: 2056
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.06 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité