Pyridine-D5 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO351480075EA 108 EUR InStock
ACRO351480075
Pyridine-D5 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Pyridine-D5
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formule: C₅D₅N
MW: 84,06 g/mol
Point d'ébullition: 114,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00044639
Numéro CAS: 7291-22-7
ONU: 1282
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité