Lanthane, composé avec nickel (1:5) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Lanthanum nickel
11271.18 11271.90
11271.18EA 133 EUR InStock
11271.18 11271.90
Lanthane, composé avec nickel (1:5) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Lanthane, composé avec nickel (1:5)
Lanthanum nickel act as a superconducting intermetallic phase in lanthanum nickel boro-nitride.
Purity: 99.9% CAS No.: 12196-72-4 Molecular Formula: LaNi5 Physical Form: Pieces, Intermetallic, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00198177
Formule: LaNi₅
MW: 432,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00198177
Numéro CAS: 12196-72-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité