Hydrogène peroxyde 27% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
L13235.APEA 35.8 EUR InStock
L13235.AP L13235.AE
Hydrogène peroxyde 27% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1,100
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
ONU: 2014
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité