Nalgene®, Biotainer® Flacons
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3030-42 3233-42 3500-05 3120-42 3500-20
NALG3030-42EA 796 EUR InStock
NALG3030-42 NALG3233-42 NALG3500-05 NALG3120-42 NALG3500-20
Nalgene®, Biotainer® Flacons
Flacons Flacons en plastique
Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample.
  • Closures feature a silicone liner for leakproof assurance
  • Customisation options are available for fluid transfer applications
  • Extensive validation documentation support
  • Suitable for use in storage conditions of –100 to +100 °C
  • Graduated
Designed specifically for pharmaceutical and biological manufacturers. Excellent for freezing applications.
Warranty: 90 days.
Certifications: USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité