Stabilization:
Organic stabilisers ≤500 ppm
23622.298EA
35.7
EUR
InStock
23622.298
23622.367
23622.260
23622.330
23622.467
Hydrogène peroxyde 30% stabilisé Ph. Eur., USP, BP
Hydrogène peroxyde
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API).
Ce produit ne peut pas être utilisé comme désinfectant. Non enregistré comme produit biocide.