Béchers, forme haute ou basse, en verre borosilicaté 3.3
Fournisseur: Brand
90617 90624 90629 90636 90641 90648 90654 90663 91210 91212 91214 91217 91224 91236 91241 91248 91253 91254 91263 91268 91273 91229 90668
BRND90617EA 92.4 EUR InStock
BRND90617 BRND90624 BRND90629 BRND90636 BRND90641 BRND90648 BRND90654 BRND90663 BRND91210 BRND91212 BRND91214 BRND91217 BRND91224 BRND91236 BRND91241 BRND91248 BRND91253 BRND91254 BRND91263 BRND91268 BRND91273 BRND91229 BRND90668
Béchers, forme haute ou basse, en verre borosilicaté 3.3
Béchers
Verre borosilicaté 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Autoclavable
  • Béchers 5 ml et 10 ml sans graduations ni zone d'étiquetage
Graduations de volume et zone d'étiquetage.
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité