Béchers, forme basse, ETFE
Fournisseur: Brand
90224 90228 90238 90248 90252 90254 90256 90262
BRND90224EA 12.8 EUR InStock
BRND90224 BRND90228 BRND90238 BRND90248 BRND90252 BRND90254 BRND90256 BRND90262
Béchers, forme basse, ETFE
Béchers
ETFE, translucide.
  • Excellente résistance chimique
  • Bonne résistance thermique comprise entre –100 et +150 °C
  • Autoclavable
Avec bec et graduations imprimées bleues faciles à lire.
Certifications: ISO 7056
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité