L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Formalin 10% v/v, histology grade, neutralized (pH 7.0 ± 0.2), J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
3933.9020EA 36.49 EUR InStock
3933.9020 3933.5000PC 3933.9010 3933.1000 3933.1000MB 3933.9010JL 3933.9020JL
Formalin 10% v/v, histology grade, neutralized (pH 7.0 ± 0.2), J.T.Baker®
Formalin
Formule: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Sodium (Na) 61 - 71 mmol/l
Formaldehyde (HCHO) 38 - 42 g/l
pH at 25°C 6.8 - 7.2
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité