L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Formaldéhyde 35% en solution aqueuse stabilisé, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Stabilization: 10-15 % Stabilisé avec methanol
90240.5000EA 31.6 EUR InStock
90240.5000 90240.9010 90240.9025
Formaldéhyde 35% en solution aqueuse stabilisé, TECHNICAL
Formaldéhyde
Warning : Store this product at ambient temperature (above 15°C), because it may polymerise at temperatures below 9°C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
Formule: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Point d'ébullition: -19.3
Point de fusion: -92
Densité: 1.088 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
ONU: 2209
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04259
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 34.5 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité