Béchers, forme basse
Fournisseur: Brand
90320 90328 90338 90344 90348 90352 90354 90362 90364
213-1554EA 23.2 EUR InStock
213-1554 213-1556 213-1558 213-1559 213-1560 213-1561 213-1562 213-1564 213-1565
Béchers, forme basse
Béchers
En PTFE, avec bec.
  • Excellente résistance chimique
  • Thermorésistance de −200 à +280 °C
  • Fond plat pour un transfert de chaleur satisfaisant, par exemple en cas d'utilisation sur des plaques chauffantes régulées
Parois épaisses, avec bord renforcé et parois internes exceptionnellement lisses pour éviter la contamination. Non adhérentes. Faible perméabilité au gaz.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité