Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with methanol 10-15%
410730010 410731000 410730050
410730010.EA 45.9 EUR InStock
410730010. 410731000. 410730050.
Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé ACS
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
Point de fusion: –15 °C
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
ONU: 1198
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 15 % methanol
Residue after ignition ≤0.005 %
Titration 36.5 to 38.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.006 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité