Formaldéhyde 37% en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
ROTH7398.1EA 17.5 EUR InStock
ROTH7398.1 ROTH7398.3 ROTH7398.2
Formaldéhyde 37% en solution aqueuse
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
ONU: 2209
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité