Acide formique 49 - 51% (par analyse titrimétrique) dans l'eau, Puriss. p.a. pour HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
09676-100ML 09676-500ML
09676-100MLEA 63.5 EUR InStock
09676-100ML 09676-500ML
Acide formique 49 - 51% (par analyse titrimétrique) dans l'eau, Puriss. p.a. pour HPLC, Fluka™
Acide formique
Formule: HCO₂H
Point d'ébullition: 101 °C (1.013 hPa. Anhydrous substance)
Point de fusion: 4 °C (anhydr.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 3412
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119491174-37-XXXX
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 49.0 - 51.0 %
Absorbance at 270 nm Max. 0.05
Absorbance 280 nm Max. 0.04
Absorbance at 290 nm Max. 0.03
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité