Acide formique, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Acide méthanoïque
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.00253.1000EA 62.6 EUR InStock
1.00253.1000
Acide formique, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Acide formique
Formule: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
ONU: 1779
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,04265
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -9 °C
Boiling Point 107 °C
Flash Point 71 °C
Explosion Limit 10 - 45.5 %(V)
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid
Ignition Point 485 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité