Acide formique ≥90.00-90.15%, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Acide méthanoïque
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.10854.2500EA 116 EUR InStock
1.10854.2500 1.10854.9055
Acide formique ≥90.00-90.15%, Supelco®
Acide formique
Formule: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
ONU: 1779
ADR: 8 (3),
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 90.00-90.15%
Acetic acid (CH3COOH) 0.05% max
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité