Triméthylamine 40% (p/p) en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21177.2500EA 103 EUR InStock
8.21177.9999 8.21177.9165C 8.21177.2500 8.21177.9040 8.21177.9050 8.21177.9021 8.21177.0100 8.21177.1000
Triméthylamine 40% (p/p) en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triméthylamine
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Point d'ébullition: 30 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008327
Numéro CAS: 75-50-3
ONU: 1297
ADR: 3 (8),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -2 °C
Boiling Point 30 - 100 °C
Vapor Pressure 600 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 2 - 11.6 %(V) (anhydrous substance)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité