Ethylamine 70%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
168720010 168720025 168720100
ACRO168720010EA 34.8 EUR InStock
ACRO168720010 ACRO168720025 ACRO168720100
Ethylamine 70%
Ethylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008160
Numéro CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
ONU: 2270
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 69 to 71 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité