Ethylamine ≥70%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
A15022.0F A15022.AP
A15022.0FEA 83.4 EUR InStock
A15022.0F A15022.AP
Ethylamine ≥70%
Ethylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Point d'ébullition: ∼38 °C
Point de fusion: –81 °C
Densité: 0.803
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008160
Numéro CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
ONU: 2270
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3762
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité