Méthylamine 40% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
126230010 126230025 126230100
ACRO126230010EA 61.6 EUR InStock
ACRO126230010 ACRO126230025 ACRO126230100
Méthylamine 40% en solution aqueuse, très pur
Méthylamine
Formule: CH₅N
Point de fusion: –38 °C
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008104
Numéro CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
ONU: 1235
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 40 to 43 %
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Free amine ≤0.01 % (as CH3NH2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité