Sodium chlorure 180 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chlorure de sodium
230386MEA 107 EUR InStock
230386M
Sodium chlorure 180 g/l en solution aqueuse
Sodium chlorure
Solution saline concentrée, pour la préparation de solution isotonique (0,9 % p/v)
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (M/V) 17,9 - 18,1 %
pH (20°C) 5,5 - 8,5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité