Acide chlorhydrique 10% (p/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, NF pour production biopharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
4.80592.9200 4.80592.9026 4.80592.9010 4.80592.2500 4.80592.9950 4.80592.9208 4.80592.9958
4.80592.9200EA 0 EUR InStock
4.80592.9200 4.80592.9026 4.80592.9010 4.80592.2500 4.80592.9950 4.80592.9208 4.80592.9958
Acide chlorhydrique 10% (p/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, NF pour production biopharmaceutique, SAFC®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric) 10.0 - 10.5 % (w/v)
Identity passes test
Color ≤ 10 Hazen
Appearance passes test
Bromide or iodide passes test
Free bromine or chlorine passes test
Free chlorine (Cl) ≤ 0.0001
Sulfate (SO₄) ≤ 0.0005 %
Sulphite (SO3) ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0001 %
As (Arsenic) ≤ 0.000015 %
Hg (Mercury) ≤ 0.0000010 %
Residual solvents (ICH Q3C) ...excluded by production process
Evaporation residue ≤ 0.01
Residue on ignition (as SO₄) ≤ 0.008 %
Endotoxins ≤ 2.5 I.U./ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité