Flacons, col large, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
312106-0001 312106-0004 312106-0008 312106-0016 312106-0032
NALG312106-0001EA 2520 EUR InStock
NALG312106-0001 NALG312106-0004 NALG312106-0008 NALG312106-0016 NALG312106-0032
Flacons, col large, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
HDPE, amber with amber PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to 120 °C
  • Wide mouth bottle
  • Leakproof
  • Non sterile
Amber coloured to protect light-sensitive materials. Can be used anywhere in the laboratory and for sample collection.
Opaque amber polypropylene closures, uniform walls that resist splitting and puncturing, wide mouth for easy filling and dispensing, bulk packed for cost-efficiency.
Certifications: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP classs VI. Product meets the requirements for light-resistant containers per USP latest edition.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité